Learn More
2-Iodobenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Iodobenzonitrile |
| CAS | 4387-36-4 |
| Formule moléculaire | C7H4IN |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H |
| SMILES | Ic1ccccc1C#N |
| Nom IUPAC | 2-iodobenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 229.02 |
| Poids de la formule | 228.9388 |