Learn More
2-Iodobenzonitrile, TRC
Code produit 30402561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402561 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402561 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI689570500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzonitrile
CAS 4387-36-4
Formule moléculaire C7H4IN
Quantité 500 mg
Synonyme 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMILES Ic1ccccc1C#N
Nom IUPAC 2-iodobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 229.02
Poids de la formule 228.9388