Learn More
2-iodobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467657 100 g 100g
11457657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15698.22
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 444-29-1 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 444-29-1
Formule moléculaire C7H4F3I
Poids moléculaire (g/mol) 272.009
Numéro MDL MFCD00001041
Clé InChI IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
CID PubChem 67957
Nom IUPAC 1-iodo-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzotrifluoride
Densité 1.936
Point d’ébullition 198°C to 199°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Indice de réfraction 1.5305
Quantité 100 g
Beilstein 2090038
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 272.01
Pourcentage de pureté 99%