Learn More
2-Iodobenzotrifluorure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Iodobenzotrifluoride |
| CAS | 444-29-1 |
| Formule moléculaire | C7H4F3I |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-2-iodobenzene, 2-(Trifluoromethyl)iodobenzene, 2-Iodo-1-trifluoromethylbenzene, 2-Iodobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethylphenyl IodideNSC 88291, o-(Trifluoromethyl)iodobenzene, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-iodotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccccc1I |
| Nom IUPAC | 1-iodo-2-(trifluorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.01 |
| Poids de la formule | 271.931 |