Learn More
2-Iodobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397076 1 g 1g
11307086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06990.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 2113-51-1 | C12H9I | 280.108 g/mol
2-Iodobiphenyl is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-iodobiphényle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2113-51-1
Formule moléculaire C12H9I
Poids moléculaire (g/mol) 280.108
Numéro MDL MFCD00039396
Clé InChI QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodobiphenyl, 2-iodo-1,1'-biphenyl, o-iodobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-iodo, o-phenyliodobenzene, 2-iodo-biphenyl, biphenyl, 2-iodo, 2-iodo-1-phenylbenzene, 1-iodo-2-phenyl-benzene, 1,1'-biphenyl, iodo
CID PubChem 75025
Nom IUPAC 1-iodo-2-phénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobiphenyl
Densité 1.59
Point d’ébullition 300°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.661
Quantité 1 g
Beilstein 2206820
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 280.11
Pourcentage de pureté 98%