Learn More
2-Iodobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10170512 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10170512 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10170512 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367020250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Iodobiphenyl
Note relative au nom 98%
CAS 2113-51-1
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 300°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H9I
Indice de réfraction 1.6600 to 1.662
Numéro MDL MFCD00039396
Quantité 25 g
Synonyme 2-iodobiphenyl, 2-iodo-1,1'-biphenyl, o-iodobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-iodo, o-phenyliodobenzene, 2-iodo-biphenyl, biphenyl, 2-iodo, 2-iodo-1-phenylbenzene, 1-iodo-2-phenyl-benzene, 1,1'-biphenyl, iodo
Clé InChI QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2I
Nom IUPAC 1-iodo-2-phénylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 280.1
CID PubChem 75025
Poids de la formule 280.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodobiphenyl
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.