Learn More
2-iodobutane, 99 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349599 500 g 500g
11489037 50 g 50g
11499037 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20619.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 513-48-4 | C4H9I | 184.02 g/mol
It is used as a solvent organic synthesis and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme synthèse organique de solvant et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther diéthylique.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-48-4
Formule moléculaire C4H9I
Poids moléculaire (g/mol) 184.02
Numéro MDL MFCD00001072
Clé InChI IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme sec-butyl iodide, butane, 2-iodo, 2-butyl iodide, sec-iodobutane, 2-jodbutan, 2-jodbutan czech, 2-iodanylbutane, 2-iodobutan, 2-iodo-butane, sec.-butyl iodide
CID PubChem 10559
Nom IUPAC 2-iodobutane
SMILES CCC(C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobutane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -104°C
Densité 1.597
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 21°C (70°F)
Odeur Ether-like
Formule linéaire CH3CH2CHICH3
Indice de réfraction 1.4991
Quantité 500 g
Numéro UN UN2390
Beilstein 1718777
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1574
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Poids de la formule 184.02
Pourcentage de pureté 99%