Learn More
2-iodobutane, 99 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489037 50 g 50g
11499037 250 g 250g
11349599 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20619.18
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 513-48-4 | C4H9I | 184.02 g/mol
It is used as a solvent organic synthesis and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme synthèse organique de solvant et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther diéthylique.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 513-48-4
Formule moléculaire C4H9I
Poids moléculaire (g/mol) 184.02
Numéro MDL MFCD00001072
Clé InChI IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme sec-butyl iodide, butane, 2-iodo, 2-butyl iodide, sec-iodobutane, 2-jodbutan, 2-jodbutan czech, 2-iodanylbutane, 2-iodobutan, 2-iodo-butane, sec.-butyl iodide
CID PubChem 10559
Nom IUPAC 2-iodobutane
SMILES CCC(C)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Iodobutane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -104°C
Densité 1.597
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 21°C (70°F)
Odeur Ether-like
Formule linéaire CH3CH2CHICH3
Indice de réfraction 1.4991
Quantité 50 g
Numéro UN UN2390
Beilstein 1718777
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1574
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Poids de la formule 184.02
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodobutane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodobutane