Learn More
2-iodoéthanol, 99 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457626 25 g 25g
11447626 5 g 5g
11467626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14658.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171.97 g/mol
2-Iodoethanol is used in the preparation of the neuroexcitants such as 4-dicarboxylic acid, alfa-kainic acid, 3-(carboxymethyl)pyrrolidine-2 and alfa-isokainic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-iodoéthanol est utilisé dans la préparation des neuroexcitants tels que lʼacide 4-dicarboxylique, lʼacide alpha-kainique, lʼacide 3-(carboxyméthyl)pyrrolidine-2 et lʼacide alpha-isokainique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les anhydrides d’acides, les chlorures d’acide, les halogénures de phosphore, les acides forts, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-76-0
Formule moléculaire C2H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 171.97
Numéro MDL MFCD00002830
Clé InChI QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
CID PubChem 12225
Nom IUPAC 2-iodoéthanol
SMILES OCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodoethanol
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 2.202
Point d’ébullition 85°C (25 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire ICH2CH2OH
Indice de réfraction 1.572
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1098258
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 171.96
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodoethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoethanol