Learn More
2-iodoéthanol, 99 %, stabilisé
Code produit 10551431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10551431 10 mL 10mL
10561431 50 mL 50mL
11914641 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10551431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175500100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 624-76-0 | C₂H₅O₁₀ | 171,97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-76-0
Formule moléculaire C2H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 171.97
Numéro MDL MFCD00002830
Clé InChI QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
CID PubChem 12225
SMILES OCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodoethanol
Densité 2.2050g/mL
Point d’ébullition 172.0°C to 175.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5690 to 1.5720
Quantité 10 mL
Beilstein 01,339
Fieser 13,348
Gravité spécifique 2.205
Nom IUPAC 2-iodoéthanol
Stabilisateur Copper
Poids de la formule 171.97
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodoethanol, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
RUO– À des fins de recherche uniquement