Learn More
(2-iodoéthyl)benzène, 97 %, stabilisé avec du cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10063650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10063650 5 mL Flacon en verre 5mL
10402461 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10063650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305250050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 17376-04-4 | C8H9I | 232.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17376-04-4
Formule moléculaire C8H9I
Poids moléculaire (g/mol) 232.07
Numéro MDL MFCD00039408
Clé InChI KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene
CID PubChem 28503
Nom IUPAC 2-Iodoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Iodoethyl)benzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-rouge
Densité 1.6000g/mL
Point d’ébullition 122.0°C to 123.0°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2I
Indice de réfraction 1.6000 to 1.6020
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.6
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide