Learn More
(2-iodoéthyl)benzène, 97 %, stabilisé avec du cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10402461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10402461 25 mL Flacon en verre 25mL
10063650 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10402461 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305250250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17376-04-4 | C8H9I | 232.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17376-04-4
Formule moléculaire C8H9I
Poids moléculaire (g/mol) 232.07
Numéro MDL MFCD00039408
Clé InChI KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene
CID PubChem 28503
Nom IUPAC 2-Iodoéthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCI
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (2-Iodoethyl)benzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-rouge
Densité 1.6000g/mL
Point d’ébullition 122.0°C to 123.0°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2I
Indice de réfraction 1.6000 to 1.6020
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.6
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.