Learn More
2-iodoimidazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448357 1 g 1g
15458357 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51868.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3034-62-6 | Molecular Formula: C3H3IN2 | Molecular Weight: 193.975 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-62-6
Formule moléculaire C3H3IN2
Poids moléculaire (g/mol) 193.975
Numéro MDL MFCD00159701
Clé InChI MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodoimidazole, iodoimidazole, 1h-imidazole, 2-iodo, sftheavililuh@, 2-iodoimidazole hcl, pubchem9423, acmc-1aies, 2-iodo imidazole
CID PubChem 2773468
Nom IUPAC 2-iodo-1H-imidazole
SMILES C1=CN=C(N1)I
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Iodoimidazole
Point de fusion 190°C to 191°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 193.96
Pourcentage de pureté 96%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.