Learn More
2-Iodophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10501882 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10501882 5 g Flacon en verre 5g
10381391 25 g Flacon en verre 25g
15109283 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10501882 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412480050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-58-4
Formule moléculaire C6H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 220.01
Numéro MDL MFCD00013963
Clé InChI KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
CID PubChem 10784
ChEBI CHEBI:16706
Nom IUPAC 2-iodophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodophenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37.0°C to 43.0°C
Couleur Marron à crème ou blanc
Point d’ébullition 186.0°C to 187.0°C (160.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4OH
Quantité 5 g
Merck Index 15,5078
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 220.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou masse cristalline à point de fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.