Learn More
2-iodophénol, TRC
Code produit 30398274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398274 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI71750025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodophenol
CAS 533-58-4
Formule moléculaire C6H5IO
Quantité 25 g
Synonyme NSC 9245, o-Iodophenol
Formule InChI InChI=1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
SMILES Oc1ccccc1I
Nom IUPAC 2-iodophénol
Poids moléculaire (g/mol) 220.01
Poids de la formule 219.9385