Learn More
Isothiocyanate de 2-iodophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393136 1 g 1g
11303146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11012.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98041-44-2 | Molecular Formula: C7H4INS | Molecular Weight: 261.08 g/mol
2-Iodophenyl isothiocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate 2-iodophényl est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Elle est sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les polyéthers, le polyester, les alcools, les bases, les amines et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98041-44-2
Formule moléculaire C7H4INS
Poids moléculaire (g/mol) 261.08
Numéro MDL MFCD00041057
Clé InChI ODOTYLQYSDVPMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodophenyl isothiocyanate, 2-iodophenylisothiocyanate, o-iodophenyl isothiocyanate, 1-iodo-2-isothiocyanato-benzene, #, benzene,1-iodo-2-isothiocyanato, 1-iodanyl-2-isothiocyanato-benzene
CID PubChem 145310
Nom IUPAC 1-iodo-2-isothiocyanatobenzène
SMILES IC1=CC=CC=C1N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodophenyl isothiocyanate
Point de fusion 36°C to 39°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2716369
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 261.09
Pourcentage de pureté 97%