Learn More
Acide 2-iodophénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348146 5 g 5g
11338146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15116.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 18698-96-9 | Molecular Formula: C8H7IO2 | Molecular Weight: 262.046 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18698-96-9
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.046
Numéro MDL MFCD00046546
Clé InChI IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
CID PubChem 2780090
Nom IUPAC Acide 2-(2-iodophényl)acétique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodophenylacetic acid
Point de fusion 115°C to 117°C
Quantité 5 g
Beilstein 2086800
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté ≥98%