Learn More
Acide 2-iodophénylacétique, TRC
Code produit 30403526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403526 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7175305G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodophenylacetic Acid
CAS 18698-96-9
Formule moléculaire C8H7IO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Iodobenzeneacetic Acid, o-Iodophenylacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1I
Nom IUPAC Acide 2-(2-iodophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 262.04
Poids de la formule 261.9491