Learn More
2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-D6 |
| CAS | 39091-64-0 |
| Formule moléculaire | C3 D6 H I |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Propane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-iodo- (6 CI, 9 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeutero-2-iodopropane, 2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane, 2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexadeuteropropane, 2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-D6, 2-Iodopropane-d6 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(I)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,1,1,3,3,3-HexexHederio-2-iodopropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.0291 |
| Poids de la formule | 175.9969 g/mol |
| Afficher plus |