Learn More
2-iodopropane, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10254340 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10254340 100 mL Flacon en verre revêtu de plastique 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10254340 Supplier Fisher Chemical Supplier No. I/0831/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 75-30-9
Point de fusion -90°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 90°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C3H7I
Numéro MDL 1071
Quantité 100 mL
Synonyme isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
Clé InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)I
Nom IUPAC 2-iodopropane
Poids moléculaire (g/mol) 169.993
CID PubChem 6362
Poids de la formule 169.99g/mol
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodopropane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.