Learn More
2-iodopropane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339599 25 g 25g
11477347 100 g 100g
11487347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15066.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.993 g/mol
2-Iodopropane is used to prepare butyric and isobutyric acid, as a solvent, also used in medicine and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-iodopropane est utilisé pour préparer l’acide butyrique et isobutyrique, comme solvant, également utilisé en médecine et en synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,4 g/L).
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-30-9
Formule moléculaire C3H7I
Poids moléculaire (g/mol) 169.993
Numéro MDL MFCD00001071
Clé InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
CID PubChem 6362
Nom IUPAC 2-iodopropane
SMILES CC(C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodopropane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -90°C
Densité 1.701
Point d’ébullition 88°C to 90°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%, stabilized with copper
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.4982
Quantité 25 g
Numéro UN UN2392
Beilstein 1098244
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5214
Informations sur la solubilité Soluble in water(1.4g/L).
Poids de la formule 169.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide