Learn More
2-iodopropane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477347 100 g 100g
11339599 25 g 25g
11487347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15066.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.993 g/mol
2-Iodopropane is used to prepare butyric and isobutyric acid, as a solvent, also used in medicine and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-iodopropane est utilisé pour préparer l’acide butyrique et isobutyrique, comme solvant, également utilisé en médecine et en synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,4 g/L).
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-30-9
Formule moléculaire C3H7I
Poids moléculaire (g/mol) 169.993
Numéro MDL MFCD00001071
Clé InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
CID PubChem 6362
Nom IUPAC 2-iodopropane
SMILES CC(C)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodopropane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion °C to 90°C
Densité 1.701
Point d’ébullition 88°C to 90°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%, stabilized with copper
Indice de réfraction 1.4982
Quantité 100 g
Numéro UN UN2392
Beilstein 1098244
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5214
Informations sur la solubilité Soluble in water(1.4g/L).
Poids de la formule 169.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodopropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodopropane