Learn More
2-iodopropane, 98+ %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10124180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10124180 500 mL Flacon en verre 500mL
10011880 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10124180 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 164965000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-30-9 , 7440-50-8
Formule moléculaire C3H7I
Poids moléculaire (g/mol) 169.99
Numéro MDL MFCD00001071
Clé InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
CID PubChem 6362
Nom IUPAC 2-iodopropane
SMILES CC(C)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Iodopropane
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -90.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.7000g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHI
Indice de réfraction 1.4972 to 1.4992
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 114
Merck Index 15, 5260
Gravité spécifique 1.7
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with chloroform,ehter,alcohol and,benzene
Stabilisateur copper
Poids de la formule 169.99
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide