Learn More
2-iodopyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396699 5 g 5g
11386699 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26244.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205.986 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32111-21-0
Formule moléculaire C4H3IN2
Poids moléculaire (g/mol) 205.986
Numéro MDL MFCD01319019
Clé InChI OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
CID PubChem 642841
Nom IUPAC 2-iodopyrazine
SMILES C1=CN=C(C=N1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodopyrazine
Densité 2.086
Point d’ébullition 109°C to 110°C (34 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.655
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 205.98
Pourcentage de pureté 95%