Learn More
2-Iodopyridine-4-acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494017 250 mg 250mg
11365095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31002.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 58481-10-0 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58481-10-0
Formule moléculaire C6H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 249.007
Numéro MDL MFCD06800803
Clé InChI FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodoisonicotinic acid, 2-iodo-isonicotinic acid, 2-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylicacid, pubchem16692, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylic acid
CID PubChem 14530245
Nom IUPAC Acide 2-iodopyridine-4-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Point de fusion ∽210°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 249.01
Pourcentage de pureté 95%