Learn More
Acide 2-iodosobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358346 5 g 5g
11348346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15606.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 304-91-6 | C7H5IO3 | 264.018 g/mol
1-Organosulfonyloxy-1, 2-benziodoxol-3-(1H)-ones (3, 4, 5) can be prepared in one step from 2-iodosobenzoic acid and the corresponding sulfonic acids. 2-carboxydiphenyliodonium salts was prepared by the acid-catalyzed condensation of 2-iodosobenzoic acid with benzene, mesitylene, and cyclohexylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-organosulfonyloxy-1, 2-benziodoxol-3-(1H)-ones (3, 4, 5) peut être préparé en une étape à partir d’acide 2-iodosobenzoïque et des acides sulfoniques correspondants. Les sels de 2-carboxydiphényliodonium ont été préparés par condensation acido-catalysée de l’acide 2-iodosobenzoïque avec le benzène, le mésitylène et le cyclohexylbenzène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-91-6
Formule moléculaire C7H5IO3
Poids moléculaire (g/mol) 264.018
Numéro MDL MFCD00002401
Clé InChI IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
CID PubChem 67537
ChEBI CHEBI:52698
Nom IUPAC Acide 2iodosylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2-Iodosobenzoic acid
Point de fusion ∽230°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 1939973
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 264.02
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.