Learn More
Acide 2-iodosobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11955141 5 g 5g
11945141 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11955141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446030050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 304-91-6 | C7H5IO3 | 264.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304-91-6
Formule moléculaire C7H5IO3
Poids moléculaire (g/mol) 264.02
Clé InChI IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
CID PubChem 67537
ChEBI CHEBI:52698
Nom IUPAC Acide 2iodosylbenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodosobenzoic acid
Point de fusion 200.0°C to 204.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Quantité 5 g
Poids de la formule 264.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodosobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.