Learn More
2-iodothiophène, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485343 25 g 25g
11495343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12898.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 3437-95-4 | C4H3IS | 210.032 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3437-95-4
Formule moléculaire C4H3IS
Poids moléculaire (g/mol) 210.032
Numéro MDL MFCD00005424
Clé InChI ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
CID PubChem 18921
Nom IUPAC 2-iodothiophène
SMILES C1=CSC(=C1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodothiophene
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -40°C
Densité 2.064
Point d’ébullition 182°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.652
Quantité 25 g
Beilstein 104666
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 210.04
Pourcentage de pureté 98%