Learn More
2-Iodotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11495337
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11495337 25 g 25g
11405347 100 g 100g
11415347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495337 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22697.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 615-37-2 | C7H7I | 218.037 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-37-2
Formule moléculaire C7H7I
Poids moléculaire (g/mol) 218.037
Numéro MDL MFCD00001042
Clé InChI RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
CID PubChem 5128
ChEBI CHEBI:39813
Nom IUPAC 1-iodo-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1I
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Iodotoluene
Densité 1.713
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.609
Quantité 25 g
Beilstein 1634294
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 218.04
Pourcentage de pureté 98%