Learn More
2-Iodotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10568840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10568840 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10568840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122430250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodotoluene
Note relative au nom 98%
CAS 615-37-2
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Orange à jaune
Densité 1.7100g/mL
Point d’ébullition 211°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7I
Formule linéaire CH3C6H4I
Indice de réfraction 1.6080 to 1.61
Numéro MDL MFCD00001042
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 310
Gravité spécifique 1.71
Synonyme 2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
Clé InChI RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1I
Nom IUPAC 1-iodo-2-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 218.04
CID PubChem 5128
ChEBI CHEBI:39813
Poids de la formule 218.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide