Learn More
2-Iodotoluène, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Iodotoluene |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3 |
| Poids de la formule | 217.9592 |