Learn More
Acide 2-iodoxybenzoïque, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10423433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10423433 10 g Flacon en verre 10g
10745803 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10423433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 374650100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 61717-82-6 | C7H5IO4 | 280.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61717-82-6 , 64297-64-9 , 121-91-5 , 65-85-0
Formule moléculaire C7H5IO4
Poids moléculaire (g/mol) 280.01
Numéro MDL MFCD00024166
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodoxybenzoic acid
Point de fusion 250.0°C
Couleur Blanc
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 15, 5091
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 280.01
Pourcentage de pureté 39 to 50% as 2-Iodoxybenzoic acid
Forme physique Poudre, granulés ou agglomérats
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodoxybenzoic acid, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.