Learn More
Acide 2-iodoxybenzoïque, TRC
Code produit 30401100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401100 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401100 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI72940010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodoxybenzoic Acid
CAS 61717-82-6
Formule moléculaire C7 H5 I O4
Quantité 10 g
Synonyme 1-Hydroxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one 1-Oxide, 1-Hydroxy-1,3-dioxo-3H-benz[d][1,2]iodoxol, 1-Hydroxy-3H-benz[d][1,2]iodoxol-1,3-dione, 1-Hydroxyl-2-benziodoxol-3(1H)-one 1-oxide, IBX, NSC 366248, SIBX
Formule InChI InChI=1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
SMILES OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC 1-hydroxy-1-oxo-1λ ^{5},2-benziodoxol-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 280.02
Poids de la formule 279.9233