Learn More
2-Isobutyl-1,3-dithiane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11417004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11417004 5 g 5g
11427004 25 g 25g
11437004 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417004 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21471.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69824-23-3
Formule moléculaire C8H16S2
Poids moléculaire (g/mol) 176.336
Numéro MDL MFCD00040290
Clé InChI WGIHYSKTNRQNHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isobutyl-1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl-1,3-dithiane, 1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl, wgihysktnrqnhp-uhfffaoysa
CID PubChem 7567618
Nom IUPAC 2-(2-méthylpropyl)-1,3-dithiane
SMILES CC(C)CC1SCCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isobutyl-1,3-dithiane
Indice de réfraction 1.5315
Quantité 5 g
Poids de la formule 176.35
Pourcentage de pureté 97%