Learn More
2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484644 1 g 1g
11494644 5 g 5g
11329599 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484644 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13680.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24683-00-9 | C9H14N2O | 166.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24683-00-9
Formule moléculaire C9H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00006128
Clé InChI UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
CID PubChem 32594
Nom IUPAC 2-méthoxy-3-(2-méthylpropyl)pyrazine
SMILES COC1=NC=CN=C1CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Densité 0.986
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%