Learn More
2-Isobutyrylcyclohexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Isobutyrylcyclohexanone |
| CAS | 39207-65-3 |
| Formule moléculaire | C10H16O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-(2-Methyl-1-oxopropyl)cyclohexanone, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexan-1-one, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.23 |
| Poids de la formule | 168.115 |