Learn More
2-Isocyanatobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10548253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10548253 250 mg 250mg
10502632 1 g 1g
10066664 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10548253 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB13667CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 42066-86-4
Formule moléculaire C8H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.133
Clé InChI FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735873
Nom IUPAC 2-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isocyanatobenzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CNC6H4NCO
Quantité 250 mg
Synonyme 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 95%