Learn More
2-Isopropényl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10077899 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10077899 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10077899 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430450050
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 126726-62-3
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Brun à incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 47.0°C (9.0 Mbar)
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H17BO2
Numéro MDL MFCD08276843
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.88
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, 2-isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isopropene, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-isopropenyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropenylboronic acid pinacol ester, stabilized with phenothiazine, pubchem17392
Clé InChI SVSUYEJKNSMKKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-prop-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
Stabilisateur 1% phenothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 168.04
CID PubChem 10997426
Poids de la formule 168.04
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Isopropenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.