Learn More
2-Isopropényl-6-isopropylphénol, TRC
Code produit 30012627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012627 100 mg 100mg
30005462 10 mg 10mg
30004394 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012627 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI822850100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74926-89-9
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.25
Synonyme 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP)
Nom IUPAC 2-propane-2-yl-6-prop-1-en-2-ylphénol
SMILES CC(C)C1=CC=CC(=C1O)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
Poids de la formule 176.1201