Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10437012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10437012
Marque: Thermo Scientific Acros 359490010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 61676-62-8
Formule moléculaire C9H19BO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.06
Numéro MDL MFCD00192241
Clé InChI MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 5017741
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-propane-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9120g/mL
Point d’ébullition 73°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4080 to 1.41
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.912
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide