Learn More
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354016 25 g 25g
11334016 1 g 1g
11344016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17278.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 61676-62-8 | C9H19BO3 | 186.058 g/mol
Reagent for fluorenylborolane preparation, reagent used to borylate arenes. Reagent used to borylate arenes and for fluorenylborolane preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la préparation du fluorénylborolane, réactif utilisé pour les arènes de borylate. Réactif utilisé pour les arènes de borylate et pour la préparation du fluorénylborolane.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61676-62-8
Formule moléculaire C9H19BO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.058
Numéro MDL MFCD00192241
Clé InChI MRWWWZLJWNIEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, isopropoxyboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane, pinbop, isopropoxyboronic acid, pinacol ester, isopropyl pinacol borate, 2-iso-propoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, 2-isopropoxy-4,4,5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 5017741
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-propane-2-yloxy-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Densité 0.912
Point d’ébullition 73°C (15 mmHg)
Point d’éclair 42°C (107°F)
Indice de réfraction 1.409
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1906370
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté 98%