Learn More
2-Isopropoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11361877 5 g 5g
11371877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07360.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4812-20-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2-Isopropoxyphenol is a metabolite of propoxur. It was used as a target chemical in developing a method to measure the urinary phenolic metabolites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-isopropoxyphénol est un métabolite du propoxur. Il est utilisé comme produit chimique cible dans le développement d’une méthode pour mesurer les métabolites phénoliques urinaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4812-20-8
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.193
Numéro MDL MFCD00002184
Clé InChI ZNCUUYCDKVNVJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropoxyphenol, o-isopropoxyphenol, phenol, 2-1-methylethoxy, 2-1-methylethoxy phenol, 2-propan-2-yloxy phenol, unii-x51p4ue6x7, phenol, 2-isopropoxy, 2-propan-2-yl-oxy phenol, isopropyl catechol, caswell no. 508a
CID PubChem 20949
ChEBI CHEBI:38547
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxyphénol
SMILES CC(C)OC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropoxyphenol
Densité 1.032
Point d’ébullition 100°C to 102°C (11 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 5 g
Beilstein 1937063
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 97%