Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Isopropoxyphenol |
| Note relative au nom | 97% |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Brun-rouge à jaune |
| Densité | 1.0300g/mL |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C9H12O2 |
| Afficher plus |