Learn More
2-Isopropyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid 5,5-Diethyl Ester, TRC
Code produit 30394680
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30394680 5 g -
30401303 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30394680 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8244255G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35113-48-5
Formule moléculaire C13H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 274.31
Synonyme 2-(1-Methylethyl)-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, 2-Isopropyl-5,5-dicarbethoxy-1,3-dioxane
Nom IUPAC diethyl 2-propan-2-yl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1(COC(OC1)C(C)C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid 5,5-Diethyl Ester
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H22O6/c1-5-16-11(14)13(12(15)17-6-2)7-18-10(9(3)4)19-8-13/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Poids de la formule 274.1416