Learn More
2-isopropyl-1-méthoxy-4-nitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Isopropyl-1-methoxy-4-nitro-benzene |
| CAS | 1706-81-6 |
| Formule moléculaire | C10H13NO3 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-7(2)9-6-8(11(12)13)4-5-10(9)14-3/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1C(C)C)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1-méthoxy-4-nitro-2-propan-2-ylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.22 |
| Poids de la formule | 195.0895 |