Learn More
2-Isopropyl-D7 Thioxanthone, TRC
Code produit 30394922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394922 10 mg
30399603 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30394922 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI87350210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1173019-24-3
Formule moléculaire C16H7D7OS
Poids moléculaire (g/mol) 261.39
Synonyme 2-(1-Methylethyl-d7)-9H-thioxanthen-9-one, 2-(Isopropyl-d7)-9H-thioxanthen-2-one, 2-(Isopropyl-d7)thioxanthen-9-one, ITX-d7, Photocure ITX-P-d7, Quantacure 597-d7, Quantacure 659-d7, Quantacure ITX-d7, Speedcure ITX-d7
SMILES O=C1C2=C(C=CC(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C2)SC3=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropyl-d7 Thioxanthone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D