Learn More
2-isopropylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447646 25 g 25g
11457646 100 g 100g
11467646 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14671.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 643-28-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
2-Isopropylaniline is used in the synthesis of a colorless amine-coordinated zinc complex. The reactions of 1,1?-bis(hydroxymethyl)ferrocene with 2-isopropylaniline, in the presence of a catalyst [RuCl2(PPh3)3], was studied
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-isopropylaniline est utilisée dans la synthèse d’un complexe de zinc incolore, coordonné avec l’amine. Les réactions du 1,1′-bis(hydroxyméthyl)ferrocène avec la 2-isopropylaniline, en présence d’un catalyseur [RuCl2(PPh3)3], ont été étudiées
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les oxydants puissants, les acides forts, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide. Sensible à la lumière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643-28-7
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00007720
Clé InChI YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylaniline, o-isopropylaniline, o-cumidine, 2-propan-2-yl aniline, benzenamine, 2-1-methylethyl, o-aminoisopropylbenzene, 2-isopropyl aniline, 2-aminoisopropylbenzene, aniline, o-isopropyl, o-isopropyl aniline
CID PubChem 12561
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylaniline
Densité 0.966
Point d’ébullition 214°C to 216°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.5485
Quantité 25 g
Beilstein 636283
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 2-(propan-2-yl)aniline
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Isopropylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Isopropylaniline