Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Isopropylaniline |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Marron ou orange à jaune |
| Densité | 0.9550g/mL |
| Point d’ébullition | 112.0°C to 113.0°C (18.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 95°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Isopropylaniline
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.