Learn More
2-Isopropylanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15420148 5 g 5g
15430148 25 g 25g
15440148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53383.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2944-47-0 | C10H14O | 150.221 g/mol
2-Isopropylanisole is the startind material in thesynthesis of (±)-shonanyl methyl ether and (±)-ferruginyl methyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Isopropylanisole is the starting material in thesynthesis of (±)-shonanyl methyl ether and (±)-ferruginyl methyl ether.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2944-47-0
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Numéro MDL MFCD00798590
Clé InChI NNZRVXTXKISCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-isopropyl-2-methoxybenzene, 2-isopropylanisole, o-isopropylanisole, anisole, o-isopropyl, benzene, 1-methoxy-2-1-methylethyl, 2-o-methoxyphenyl propane, 1-methoxy-2-propan-2-yl benzene, isopropylanisol, isopropyl anisole, acmc-20ansj
CID PubChem 270623
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylanisole
Densité 0.936
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 86°C (187°F)
Indice de réfraction 1.508
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 98%