Learn More
Acide 2-isopropylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314556 5 g 5g
11324556 250 mg 250mg
11304556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20110.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 89787-12-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89787-12-2
Formule moléculaire C9H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.01
Numéro MDL MFCD03411937
Clé InChI KTZUVUWIBZMHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenyl boronic acid, 2-isopropylbenzeneboronic acid, 2-cumylboronic acid, 2-propan-2-ylphenyl boronic acid, o-isopropylphenylboronic acid, 2-isopropylphenboronic acid, 2-isopropylphenyboronic acid, 2-propan-2-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-1-methylethyl phenyl
CID PubChem 2773477
Nom IUPAC acide (2-propan-2-ylphényl)boronique
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropylbenzeneboronic acid
Point de fusion 85°C to 86°C
Quantité 5 g
Beilstein 3090298
Poids de la formule 164.01
Pourcentage de pureté 97%